Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lackmus, rein, Indikatorqualität Artikelnummer.: 10552924
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Lackmus, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10552924 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10552924
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190221000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1393-92-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1393-92-6
MDL-Nummer MFCD00131528
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Litmus
Merck Index 15, 5603
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Farbe Schwarz/Blau bis Blau
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver oder Granulate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Lackmus, rein, Indikatorqualität >