Learn More
Lithocholsäure, TRC
Artikelnummer. 30012258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012258 1 g 1 Gramm
30008768 25 g 25 Gramm
17964525 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012258 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4691801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-13-9
Summenformel C24 H40 O3
Molekulargewicht (g/mol) 376.57
Synonym (3α,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 17β-(1-Methyl-3-carboxypropyl)etiocholan-3α-ol, 3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oate, 3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3α-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3α-Hydroxycholanic acid, Lithocholic acid, NSC 683770
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithocholic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 376.2977
Reinheit (%) >95%