Learn More
Lithiumtrifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343756 10 g 10 Gramm
11353756 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16801.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2923-17-3 | C2F3LiO2 | 119.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-17-3
Summenformel C2F3LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 119.96
MDL-Nummer MFCD00013216,MFCD00149663
InChI-Schlüssel HSFDLPWPRRSVSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, lithium salt, lithium 2,2,2-trifluoroacetate, lithiumtrifluoroacetate, acmc-1cfal, lithotab trifluoroacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, lithium salt 1:1, lithium trifluoroacetate, monohydrate, lithium 1+ trifluoroacetate, lithio 2,2,2-trifluoroacetate
PubChem CID 23661853
IUPAC-Name Lithium;-2,2,2-trifluoracetat
SMILES [Li+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium trifluoroacetate
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 119.96
Reinheit (%) 97%