Learn More
Lithiumtriethylborohydrid, 1 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369018
Click to view available options
Menge:
25 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11369018
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042491.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22560-16-3
Summenformel C6H16BLi
Molekulargewicht (g/mol) 105.94
MDL-Nummer MFCD00011703
InChI-Schlüssel WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium triethylhydridoborate
IUPAC-Name lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium triethylborohydride
Farbe Farblos
Dichte 0.892g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel LiB(CH2CH3)3H
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 4151240
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Formelmasse 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Physikalische Form Flüssig