Learn More
Lithium tri-tert-Butoxyaluminohydrid, 1.1 M Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
167.00 CHF - 749.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 17476-04-9, 109-99-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H28AlLiO3 |
Número MDL | MFCD00011532 |
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10512833
|
Thermo Scientific Acros
377581000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung |
167.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10066132
|
Thermo Scientific Acros
377588000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
749.00 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
17476-04-9, 109-99-9 | |
C12H28AlLiO3 | |
MFCD00011532 |
Spezifikation
Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride | |
1.1M Solution in THF | |
C12H28AlLiO3 | |
0.9000g/mL | |
Lösung |
Farblos | |
17476-04-9, 109-99-9 | |
MFCD00011532 | |
254.28 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Satz Kann die Atemwege reizen.Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere AugenschädenIn Berührung mit Wasser entstehen brennbare Gase, die sich spontan entzünden können.Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe.Kann exp
GHS-P-Satz Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.- Rauchen verboten.Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen
Gefahr
Recommended Storage : Beim Produkt kann sich während der Lagerung Trübung entwickeln.
- Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride, 1.1M solution in THF
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.