Learn More
Lithium-Tri-sec-Butylborohydrid, 1.0 M in THF
Artikelnummer. 15421937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421937 500 mL 500 Milliliter
15401937 25 mL 25 Milliliter
15411937 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043845.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als selektives Reduktionsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38721-52-7
Summenformel C12H28BLi
Molekulargewicht (g/mol) 190.11
MDL-Nummer MFCD00011708
InChI-Schlüssel ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
IUPAC-Name Lithium(1+)-Tris(Butan-2-yl)Boranuid
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tri-sec-butylborohydride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.870 g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Strukturformel LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3394
Beilstein 4007327
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8427
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water.
Formelmasse 190.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in THF
Physikalische Form Flüssig