Learn More
Lithium-Tri-sec-Butylborohydrid, 1.0 M in THF
Artikelnummer. 15401937
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401937 25 mL 25 Milliliter
15411937 100 mL 100 Milliliter
15421937 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043845.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Als selektives Reduktionsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38721-52-7
Summenformel C12H28BLi
Molekulargewicht (g/mol) 190.11
MDL-Nummer MFCD00011708
InChI-Schlüssel ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
IUPAC-Name Lithium(1+)-Tris(Butan-2-yl)Boranuid
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Spécification
Chemischer Name oder Material Lithium tri-sec-butylborohydride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.870g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Strukturformel LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3394
Beilstein 4007327
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Merck Index 14,8427
Formelmasse 190.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M in THF
Physikalische Form Flüssig
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.