Learn More
Lithiumtetraphenylborat-tris-(1,2-Dimethoxyethan)-Addukt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383627 0.5 g 0.50 Gramm
11393627 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035445.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 75965-35-4 | C36H50BLiO6 | 596.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75965-35-4
Summenformel C36H50BLiO6
Molekulargewicht (g/mol) 596.54
MDL-Nummer MFCD00013311
InChI-Schlüssel ADYUZFWVPWDPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane, tetraphenylboron lithium tris 1,2-dimethoxyethane, lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane adduct, lithium tetraphenylborate 1--1,2-dimethoxyethane 1/1/3, lithium 1+ tris 1,2-dimethoxyethane tetraphenylborate
PubChem CID 23681136
IUPAC-Name Lithium;1,2-Dimethoxyethan; Tetraphenylboranuid
SMILES [Li+].[B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.COCCOC.COCCOC.COCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Farbe Weiß
Strukturformel (C6H5)4BLi·3CH3OCH2CH2OCH3
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN1325
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 595.54 (326.18 Anhydrous)
Physikalische Form Pulver