Learn More
Lithiumtetraborat, Flussmittel-Gütegrad, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumtetraborat |
| Namenshinweis | Flux-Gütegrad |
| CAS | 12007-60-2 |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | B4Li2O7 |
| MDL-Nummer | MFCD00011083 |
| InChI-Schlüssel | RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
| IUPAC-Name | Dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.11 |
| Mehr anzeigen |