Learn More
Lithiumtetraborat, 98+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium tetraborate |
| Schmelzpunkt | 930.0°C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Strukturformel | Li2B4O7 |
| Merck Index | 15, 5580 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: 52g/L (100°C) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium tetraborate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.