Learn More
Lithium-Tantal-Ethoxid, 99.9 % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol
Catalog Number 11364438
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
127503-04-2
MFCD00210630
lithium tantalum ethoxide
127503-04-2
MFCD00210630
lithium tantalum ethoxide
Vorläufer für Lithium-Tantal-Oxidfolien
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium tantalum ethoxide
Farbe Gelb
Geruch Alcohol-like
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiTa(OCH2CH3)6
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1170
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 458.04
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide