Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (Trockenbasis, T), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15636060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15636060 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15626060 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15636060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 62609500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (Trockenbasis, T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumsulfat-Monohydrat, Dilithium 1 + Ionenhydratsulfat, Dilithiumsulfathydrat, Schwefelsäure, Lithiumsulfat, Monohydrat, Dilithotabhydrat-Sulfat, Lithiumsulfat, ACS, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumsulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 236 °C
Farbe Weiß
pH 6.0 bis 9.5 (bei 104 g/l 25 °C)
Physikalische Form Granules
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0%
Hinweise zum Prozentgehalt Dried Basis, T
Strukturformel Li2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Formel InChI=1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Formelmasse 127.96 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Trockenbasis, T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) K: 50 mg/kg, Ca: 10 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, Mg: 5 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg, Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 10 mg/kg, Heavy metals: 0.001%
Verlust bei Trocknung 13.0 to 15.0%
Verpackung Poly-Flasche
Produktlinie Solstice
Aussehen White Powder or Crystals