Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, ACS-Reagenz, ≥99 % Trockenbasis, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120526 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15605380 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15615380 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15605380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 398152100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % Trockenbasis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumsulfat-Monohydrat, Dilithium 1 + Ionenhydratsulfat, Dilithiumsulfathydrat, Schwefelsäure, Lithiumsulfat, Monohydrat, Dilithotabhydrat-Sulfat, Lithiumsulfat, ACS, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumsulfat-Monohydrat
Farbe Weiß
pH 5 bis 7 (bei 128 g/l 25 °C)
Menge 100 g
Strukturformel Li2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Wasser 128 g/l bei 20 °C
Formelmasse 127.96 mol
Reinheit (%) ≥99 % trockene Basis
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2.06 g/cm3