Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408613 2500 g 2500 Gramm
11488603 100 g 100 Gramm
11498603 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10410.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.59 CHF
    445.65 CHF / 2500 Gramm
    Sparen 51.94 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumsulfat wird zur Behandlung bipolarer Störungen verwendet. Es wird auch bei zerstörungsfreien Ultraschallprüfungen verwendet, da es sich um sehr effiziente Schallgeneratoren handelt. Es wird auch in Bausteinen und in der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. 340 g/l (20 °C)
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 130°C (in -H2O)
Menge 2500 g
Merck Index 14,5541
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. 340g/L (20 C)
Formelmasse 127.96 (109.94 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.06