Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium sulfate monohydrate |
Schmelzpunkt | 860.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | LI2SO4·H2O |
Merck Index | 15, 5597 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 295.5g/L (20°C) |
Formelmasse | 127.96 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium sulfate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.