Learn More
Lithiumstearat, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 413341000
Additional Details : CAS : 4485-12-5 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10422971
  • 62.18 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 8
Chemische Identifikatoren
4485-12-5
290.41
HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
517357
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
C18H35LiO2
MFCD00042032
lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
Lithium; Otadecanoat
Spezifikation
Lithium stearate
Glasflasche
220°C
95%
95%
CH3(CH2)16COOLi
lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
290.41
290.41
95%
Authentic
Weiß
100g
4485-12-5
C18H35LiO2
MFCD00042032
HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
Lithium; Otadecanoat
517357
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation