Learn More
Lithium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Li in 2 % HCl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 196085000
119.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Lithium standard solution | |
Kunststoffflasche | |
500 mL | |
Li | |
MFCD00134051 | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium | |
3028194 | |
6.94 |
1 mg/ml Li in 2% HCl | |
7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
0.53 | |
Lösung | |
995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C) | |
[Li] | |
6.94 | |
CHEBI:30145 | |
AAS |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium atomic absorption standard solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.