Learn More
Lithium-Standard: Li+ @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 30003058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003058 500 mL 500 Milliliter
30003073 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003058 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGILIW1K500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lithium-Standard: Li+ @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
CAS 7439-93-2
Verfahren Ion Chromatography
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Li
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Li
InChI-Formel InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
Menge 500 mL
Formelmasse 7.016 g/mol