missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium-Standard: Li @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™

Artikelnummer. 17978529
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17978529 500 mL 500 Milliliter
17998979 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17978529 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPLIN500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Lithium-Standard: Li @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lithium
CAS 7439-93-2
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Li
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Li
InChI-Formel InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
Menge 500 mL
Formelmasse 7.016 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.