Learn More
Lithium-Standard: Li+ @ 100 μg/ml in H2O , VHG™
Product Code. 30002927
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Unit Size:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30002927 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30002927 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGILI100500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lithium-Standard: Li+ @ 100 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithium
CAS 7439-93-2
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Li
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Li
InChI-Formel InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
Menge 500 mL
Formelmasse 7,016 g/mol