Learn More
Lithium Standard in Basisöl 75, 5000μ g/g, SPEX CertiPrep™
Product Code. 11400299 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Unit Size:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11400299 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11400299 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. ORGLI84Z
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Li5000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithiumöl-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Summenformel Li
MDL-Nummer MFCD00134051
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix Basisöl 75
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Güte Öl/Plasma
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch