Learn More
Lithium Standard für ICP, 1000μ g/ml in 2% HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10316082 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10316082 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10316082 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLLI12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.92 CHF
    147.03 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 31.89 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Li1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Das Assurance Certificate of Analysis berichtet bis zu 39 Elemente auf PPB-Ebene.
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Summenformel Li
MDL-Nummer MFCD00134051
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:30145
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLLI2-2Y, -2X    10,000    PLLI2-3Y, -3X
2-5 % Hcl    1000 μg/ml    PLLI1-2X    10,000    PLLI1-3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch