Learn More
Lithium Standard in Basisöl 75, 1000μ g/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16321206 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16321206 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16321206 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. ORGLI82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.40 CHF
    68.33 CHF / 50 Gramm
    Sparen 20.07 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Li1000 μg/g
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Oil Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel Li
MDL-Nummer MFCD00134051
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix Basisöl 20
Industry Type Petrochemische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Menge 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Güte Öl/Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix Konzentration Kat.Nr.
Grundöl 75 1000 μg/g ORG-LI8-2Z
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch