Learn More
Lithiumlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12992135
Verfügbar ab: 20-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083616 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 12992135
Marke: Fisher Chemical A 024 100
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-93-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1131819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2025 ArtikelnummerA 024 100
Chargennummer1112140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 ArtikelnummerA 024 100
Chargennummer1094920 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 ArtikelnummerA 024 100
Chargennummer1041951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerA 024 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumlösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >