Learn More
Lithiumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12956194
Lithiumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7083941 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 12956194
Marke: Fisher Chemical S 130 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Li
Konzentration 1±0.002 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element Li
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 100 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1140969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2025 ArtikelnummerS 130 100
Chargennummer1143794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2025 ArtikelnummerS 130 100
Chargennummer1116037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 ArtikelnummerS 130 100
Chargennummer1068654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerS 130 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >