Learn More
Lithiumlösung für ICP 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12966194 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12966194 250 ml Flasche 250 Milliliter
12956194 100 ml Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12966194 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 130 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.75 CHF
    73.29 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 18.46 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Li
Konzentration 1 ±0,002 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element Li
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 250 ml