Learn More
Lithiumsalicylat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348118
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11348118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039356.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144.054 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-38-5
Summenformel C7H5LiO3
Molekulargewicht (g/mol) 144.054
MDL-Nummer MFCD00045813
InChI-Schlüssel PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
PubChem CID 23663621
IUPAC-Name Lithium; 2-Hydroxybenzoat
SMILES [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium salicylate
Schmelzpunkt (decomposition)
Geruch Sweet
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 144.05
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver