Learn More
Lithium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11321369
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321369 100 mL 100 Milliliter
11331369 50 mL 50 Milliliter
11480330 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013821.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 554-13-2 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Summenformel CLi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 73.89
MDL-Nummer MFCD00011084
InChI-Schlüssel XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
IUPAC-Name Dilithium(1+)carbonat
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Lithiumcarbonat:0,53%; Wasser:94,47%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium, plasma standard solution, Specpure, Li 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Lithiumnitrate