Learn More
Lithiumperchlorat, wasserfrei, ACS, 95.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium perchlorate is used as an oxygen source for chemical oxygen generators, as it liberates oxygen at high temperatures. Excellent solubility of lithium perchlorate permits its use in Diels-Alder reactions. It is also employed in lithium-ion batteries as an electrolyte, and act as chaotropic agent to denature proteins. It is used in the Baylis-Hillman reaction as a catalyst in the coupling of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 400°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Lithium perchlorate |
| Schmelzpunkt | 236°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | LiClO4 |
| UN-Nummer | UN1481 |
| Merck Index | 14,5539 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.