Learn More
Lithiumperchlorat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339738
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11339738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044225.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Lithium-Batterien
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-9-7791
Summenformel ClH6LiO7
Molekulargewicht (g/mol) 160.43
MDL-Nummer MFCD00011079
InChI-Schlüssel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC-Name Lithium;perchlorat
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 400°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium perchlorate, anhydrous
Schmelzpunkt 236°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat, ampulliert unter Argon
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ethyl acetate.
Formelmasse 106.4
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystals
Dichte 2.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.