Learn More
Lithiumperchlorat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium perchlorate |
| Schmelzpunkt | 236,0 °C |
| Namenshinweis | p.a. |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Strukturformel | LiClO4 |
| Fieser | 17,167 |
| Merck Index | 15, 5595 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.