Learn More
Lithiumitrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 16695763 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 kg
50 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16695763 25 kg 25 Kilogramm
16605773 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16695763 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 22798625KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Lithium(1+)-Nitrat
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt >450°C (Decomposes below the boiling point)
Chemischer Name oder Material Lithium nitrate
Schmelzpunkt 0.25°C 3 to 264°C
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤ 100%
pH 7 to 9
Menge 25 kg
Dichte 2.38 g/cm3