Learn More
Lithiumnitrat-Ionisationspuffer: 1 % Li (aus Carbonat) in 5 % HNO₃, VHG™
Artikelnummer. 30003111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003111 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003111 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMLIN1P100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lithiumnitrat-Ionisationspuffer: 1 % Li (aus Carbonat) in 5 % HNO₃
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
CAS 7439-93-2
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Li
Konzentration 1%
Synonym Li
InChI-Formel InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
Menge 100 mL
Formelmasse 7.016 g/mol