Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 600°C |
Schmelzpunkt | 251°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 100 g |
IUPAC-Name | Lithium;nitrat |
Formelmasse | 68.95g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |