Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 12698635
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12698635 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 kg, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12698635
Marke: Fisher Chemical L/2350/65
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 600°C
Schmelzpunkt 251°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
IUPAC-Name Lithium(1+)-Nitrat
Formelmasse 68.95g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithiumnitrat, wasserfrei, reinst, SLR, Fisher Chemical >