Learn More
Lithiumnitrat, 99+ %, reinst, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 211320050
Additional Details : CAS : 7790-69-4 Gewicht : 5.05000kg Transport : UN number : 2722 Chem class : 5.1 Pack group : III
Menge 5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413455
  • 806.00 CHF / 5 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
7790-69-4
68.95
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
10129889
Lithium;nitrat
LiNO3
MFCD00011094
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CHEBI:63315
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Lithium nitrate
0.05% max.
LiNO3
MFCD00011094
lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Lithium;nitrat
10129889
68.95
99+%
100ppm max.
50ppm max.
Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
500ppm max.
600.0°C
251.0°C
7790-69-4
99+%
LiNO3
15, 5592
Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
[Li+].[N+](=O)([O-])[O-]
68.95
CHEBI:63315
Anhaftendes Kristallpulver
Extrarein
2.3800g/mL
Kunststoffflasche
2.38
1% max.
Weiß
5kg
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation