Learn More
Lithium-Niob-Isopropoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374858
Verfügbar ab: 24-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-Niob-Isopropoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374858
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11374858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043175.AE
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Used as solid-state electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21864-21-1
Summenformel C18H42LiNbO6
MDL-Nummer MFCD00210626
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium niobium isopropoxide
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiNb(OC3H7)6
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 454.38
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Lithium-Niob-Isopropoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >