Learn More
Lithiummethoxid, Pure, 2.2-10 M Lösung (Gew.-%) in Methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10611955 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10611955 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10283661 100 mL AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10611955 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 336758000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-34-9 , 67-56-1
Summenformel CH3LiO
Molekulargewicht (g/mol) 37.97
MDL-Nummer MFCD00036357
InChI-Schlüssel JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
IUPAC-Name Lithium;Methanolat
SMILES [Li+].C[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium methoxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 10% Solution in Methanol
Strukturformel CH3OLi
Dichte 0.8500g/mL
Formelmasse 37.97
Reinheit (%) ≥10%
Güte Rein
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Physikalische Form Flüssig