Learn More
Lithium Metaborate, Purum p.a., Anhydrous, Molar ratio (B2O3/Li2O): 0.95-1.05, Honeywell™
Artikelnummer. 15646060 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15646060
Marke: Honeywell Research Chemicals 62615100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium metaborate
Schmelzpunkt 845°C
CAS 13453-69-5
Farbe Weiß
Physikalische Form Powder
Menge 100 g
Summenformel B4H14Li2O7
Strukturformel LiBO2
MDL-Nummer MFCD00011089
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
InChI-Schlüssel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-Name tetraboron heptahydrate dilithium
Molekulargewicht (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formelmasse 49.75g/mol
Verpackung Poly-Flasche