Learn More
Lithiummetaborat, getrocknet, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493197
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11493197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16145.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Lithium metaborate is an effective flux for silicates and other rock-forming minerals. An improved lithium metaborate fusion technique for inductively coupled plasma mass spectrometric analysis of felsic rocks is proposed. The determination of fluorine in silicate materials with a fluoride ion-selective electrode following fusion with lithium metaborate is described.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiummetaborat ist ein effektives Flussmittel für Silikate und andere gesteinsbildende Mineralien. Eine verbesserte Lithium-Metaborat-Fusionstechnik für die induktiv gekoppelte plasma-massenspektrometrische Analyse von felsischen Gesteinen wurde vorgeschlagen. Die Bestimmung von Fluor in Silikatmaterialien mit einer fluoridionenselektiven Elektrode nach der Fusion mit Lithium-Metaborat wurde beschrieben.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27.5 g/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit, Alkalimetallen, Säureanhydriden und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-69-5
Summenformel B4H14Li2O7
Molekulargewicht (g/mol) 183.23
MDL-Nummer MFCD00011089
InChI-Schlüssel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
IUPAC-Name Lithium; Oxido(oxo)boran
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium metaborate
Schmelzpunkt 845°C
Namenshinweis dried
Menge 500 g
Strukturformel LiBO2
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(27.5g/L).
Formelmasse 49.75
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.397
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium metaborate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium metaborate