Learn More
Lithiummetaborat, wasserfrei, reinst, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10656072 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10656072
Marke: Fisher Chemical L/2330/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 845°C
CAS 13453-69-5
Farbe Weiß
pH 10
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Summenformel B4H14Li2O7
MDL-Nummer 11089
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
InChI-Schlüssel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-Name Lithium; Oxido(oxo)boran
Molekulargewicht (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formelmasse 49.75g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß