Learn More
Lithiummetaborat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10436192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10436192
Marke: Thermo Scientific Acros 365711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 13453-69-5 | B4H14Li2O7 | 183.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-69-5
Summenformel B4H14Li2O7
Molekulargewicht (g/mol) 183.23
MDL-Nummer MFCD00011089
InChI-Schlüssel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium metaborate, boric acid hbo2 , lithium salt, lithium metaborate, anhydrous, lithium oxido oxo borane, bo2.li, boric acid hbo2 , lithium salt 1:1, lithium metaborate,anhydrous, lithium metaborate, puratronic, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
PubChem CID 123308
IUPAC-Name Lithium; Oxido(oxo)boran
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium metaborate
Schmelzpunkt 845°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel LiBO2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25.7g/L (20°C)
Formelmasse 49.75
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch