Learn More
Lithiummetaborat, 98.0 bis 102.0%, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695410 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15695410
Marke: Honeywell-Fluka 402966100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiummetaborat
Schmelzpunkt 845 °C
CAS 13453-69-5
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Summenformel B4H14Li2O7
Strukturformel LiBO2
MDL-Nummer MFCD00011089
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Lithiummetaborat, Borsäure HBo2, Lithiumsalz, Lithiummetaborat, wasserfrei, Lithiumoxid-Oxoboran, Borsäure HBo2, Lithiumsalz 1:1, Lithiummetaborat, Puratronic, Lithotab Boroxidhydroxid, Lithiummetaborat, ACS, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs
InChI-Schlüssel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-Name Lithium; Oxido(oxo)boran
Molekulargewicht (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Formelmasse 49.75 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0 %
Verpackung Poly-Flasche