Learn More
Lithium-Meta-Borat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiummetaborat |
| CAS | 13453-69-5 |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | B4H14Li2O7 |
| Synonym | Lithiummetaborat, Borsäure HBo2, Lithiumsalz, Lithiummetaborat, wasserfrei, Lithiumoxid-Oxoboran, Borsäure HBo2, Lithiumsalz 1:1, Lithiummetaborat, Puratronic, Lithotab Boroxidhydroxid, Lithiummetaborat, ACS, lithotab boron oxide hydroxide, lithium metaborate, acs |
| InChI-Schlüssel | DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O |
| IUPAC-Name | Lithium; Oxido(oxo)boran |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.23 |
| PubChem CID | 123308 |
| Mehr anzeigen |