Learn More
Lithium-Isotopenstandard: Li @ 100 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Li-6), VHG™
Artikelnummer. 17948049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17948049 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17948049 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLIS6LIZ100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lithium-Isotopenstandard: Li @ 100 μg/ml in 2% HNO3 (angereichert mit Li-6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium 6
CAS 14258-72-1
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium 6
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 6Li
Synonym 6Li
SMILES [6Li]
IUPAC-Name Lithium 6
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 6.02
Menge 100 mL
Formelmasse 6,0151 g/mol