Learn More
Lithiumiodidhydrat, TRC
Artikelnummer. 30468310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468310 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4693391G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Iodide Hydrate
Menge 1 g
Summenformel ILi . x(H2O)
InChI-Formel InChI=1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [Li]I
IUPAC-Name Iodolithium
Molekulargewicht (g/mol) 151.9
Formelmasse 133.9205