Läs mer
Lithiumjodid-Hydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10286973 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung
10286973 500 g Glasflasche
10441251 100 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10286973 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208015000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 85017-80-7 | ILi | 133.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85017-80-7
Summenformel ILi
Molekulargewicht (g/mol) 133.84
MDL-Nummer MFCD00149769
InChI-Schlüssel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide hydrate, lithium iodide monohydrate, ilio, lii.h2o, lithium iodide mono hydrate, lithium iodide hydrate, puratronic, lithium 1+ ion hydrate iodide, lithium iodide lii ,monohydrate 9ci
PubChem CID 23688290
SMILES [Li+].[I-]
Specifications
Siedepunkt 1171°C
Chemischer Name oder Material Lithium iodide hydrate
Schmelzpunkt 73°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel LiI·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,freely soluble in acetone
IUPAC-Name Lithium(1+) Iodid
Formelmasse 133.85
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium iodide hydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium iodide hydrate