Learn More
Lithiumhydroxid, Reagenzgütegrad, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120522 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625540 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15635540 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625540 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 442410100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-65-2
Summenformel HLiO
Molekulargewicht (g/mol) 23.95
MDL-Nummer MFCD00011095
InChI-Schlüssel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumhydroxid, Lithiumhydrat, Lithiumhydroxid, wasserfrei, Lithiumhydroxid LiOH, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
IUPAC-Name Lithium;hydroxid
SMILES [Li+].[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumhydroxid
Schmelzpunkt 470 °C
Farbe violett bis weiß
Menge 100 g
Strukturformel LiOH
UN-Nummer UN2680
Formelmasse 23.95 mol
Reinheit (%) 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver