Learn More
Lithiumhydroxid-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
100 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
100 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumhydroxid-Monohydrat |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | LiOH · H2O |
| UN-Nummer | 2680 |
| IUPAC-Name | Lithium;hydroxid;hydrat |
| Formelmasse | 41.96 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98.5 % |
| Güte | purum |