Learn More
Lithiumhydroxidmonohydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101530 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10101530
Marke: Fisher Chemical L/2301/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 920°C
Schmelzpunkt 462°C
CAS 1310-66-3
Farbe Weiß
pH 12
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel H3LiO2
MDL-Nummer MFCD00149772
Synonym lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
InChI-Schlüssel GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].O.[OH-]
IUPAC-Name Lithium;hydroxid;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 41.96
PubChem CID 168937
Formelmasse 41.95g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß